Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Crochets muraux, SecuPoint
Marques : GEBRA
SecuPoint
Crochets muraux en ABS résistant
  • Installation facile par fixation à vis
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Type L×l Couleur Cdt Référence VWR Quantité
Pictogramme "Casque" 216×196 mm bleu 1 111-0191
Pictogramme "Écran facial" 216×196 mm bleu 1 111-0192
Pictogramme "Lunettes" 216×196 mm bleu 1 111-0190
Pictogramme "Masque respiratoire" 216×196 mm bleu 1 111-0193
Pictogramme "Protection auditive" 216×196 mm bleu 1 111-0195
Pictogramme "Tablier de protection" 216×196 mm bleu 1 111-0194
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Créer les pages catalogue sous PDF
ÉCRIRE UN AVIS
Besoin d'aide ?
  • Précisez ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas apprécié.
  • Le produit répond-il à vos attentes ?
  • A qui le recommanderiez-vous ?
C'est sous ce nom que VWR va publier votre avis.
Nous recommandons aux auteurs d'utiliser leurs initiales.
Merci de confirmer votre secteur d'activité
Exemple : Recherche Pharmaceutique
Merci de confirmer votre fonction
Exemple : Chercheur
Merci de confirmer votre ville
Exemple : Lille, Clermont
AVIS (0)
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Classer par:
Entrer les détails pour la recherche
Sélectionner les article pour lesquels vous recherchez le certificat
Indiquer le N° de lot. Ce champs est obligatoire. Entrer un "X" si inconnu pour les PC.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Editer et comparer les propositions
Nous avons trouvé des articles alternatifs qui vous permettraient d économiser jusque par emballage :   Pour comparer selectionnez jusqu à 3 propositions ci-dessous et cliquer sur comparer. Pour ajouter des articles dans votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajoutez au panier.
Produit initial
Description Référence VWR Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité