Imprimer
Votre recherche pour: Verres de montre
18  résultat(s)
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Verre borosilicaté 3.3.
Fournisseur: VWR Collection
Description: PTFE.
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: En verre borosilicaté 3.3 transparent DURAN®, avec bords polis
Fournisseur: DWK Life Sciences
Description: En verre sodocalcique.
Fournisseur: Bohlender
Description: Dish, made of PTFE, white.
Fournisseur: KARTELL
Description: En PP transparent.
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: Evaporating dishes, made of glass, with fused rim.
Référence Produit: (PERCN9308003)
Fournisseur: PerkinElmer
Description: Disposable watch glasses to promote gentle refluxing. For use with 50 ml and 100 ml DigiTUBEs.
UOM: 1 * 1.000 Pce
Fournisseur: Kavalier
Description: Watch glass dishes with fused edges made from soda-lime glass.
Fournisseur: KARTELL
Description: Made of PTFE, white.
Fournisseur: Brand
Description: En PTFE blanc.
Fournisseur: Kavalier
Description: Verre sodo-calcique
Fournisseur: VITLAB
Description: Watch dishes, made of PTFE, white.
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Description: Soda-lime glass.
Fournisseur: SciLabware
Description: En verre PYREX®, à bord rodé
Fournisseur: Brand
Description: Verre sodo-calcique.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom