Imprimer
Votre recherche pour: Papiers de pesée
6  résultat(s)
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (516-0318)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Pour la pesée d’une large gamme de substances (produits visqueux, poudres, pâtes et liquides).
UOM: 1 * 250 Pce
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
Description: Ce papier de pesage se dissout sans laisser de résidus dans une solution d'acide, ce qui est essentiel dans les applications telles que l'analyse Kjel...
Fournisseur: Whatman products (Cytiva)
Description: Papier de pesée, Pergamyne, Whatman™, Grade 2122, Poids: 40 g/m², 100×100 mm
Référence Produit: (HEATHS120116)
Fournisseur: HEATHROW
Description: These weighing papers are nitrogen-free for a very smooth surface and good sample recovery.
UOM: 1 * 500 Pce
Référence Produit: (611-9091)
Fournisseur: MACHEREY-NAGEL
Description: This is a transparent paper, smooth on both sides, which can be used as substitute for weighing boats. The smooth surface of the paper guarantees that...
UOM: 1 * 100 Pce
Référence Produit: (FIOR0908F00003)
Fournisseur: Ahlstrom Munksjö
Description: Smooth surface paper 45 g/m² with satin appearance, wet strength resistance.
UOM: 1 * 250 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom