Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (18)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
poids-des-flacons
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/44/18945244.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Trier par:
Marques :  BOCHEM
Description:   Bagues en acier recouvert de PVC.
Marques :  HEATHROW
Description:   En plomb avec revêtement en vinyle bleu. Les anneaux ouverts sont conçus pour les tubes avec raccords latéraux. Pour la stabilisation de ballons en ve...
Marques :  Bel-Art
Description:   Lead core, with Vikem® vinyl coating.
Marques :  Bel-Art
Description:   En plomb, avec revêtement en vinyle vert. Modèle ouvert (en C), convenant aux récipients avec raccords latéraux. Pour la stabilisation des récipients ...
Marques :  Bel-Art
Description:   These lead weights can be coiled into a helix, spiral, cone or any irregular shape to stabilise vessels in a water bath.
Marques :  Bel-Art
Description:   En plomb, avec revêtement en vinyle rouge. La tige de plomb plastifiée souple est idéale pour stabiliser des récipients dans des bains thermostaté d'h...
Référence Produit: (214-1917)
Marques :  KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Description:   Weight, Flask Immersion, Lead with red PVC coating, Open C-shaped ring, Pour: Flasks 750 - 2000 ml, 1190 g, Ø int.: 100 mm
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  DELTALAB
Description:   Poids, Anneaux de lestage revêtus de nylon, Closed ring, Pour: Flasks 250 - 1000 ml, Ø int.: 51 mm
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 8