Imprimer
Votre recherche pour: Lingettes
430  résultat(s)
SearchResultCount:"430"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (611-2886)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Set de nettoyage contenant une «brosse avec soufflerie d’air» (brosse de nettoyage pour lentille), un chiffon en coton et une paire de gants en nitril...
UOM: 1 * 1 KIT
Fournisseur: CONTEC
Description: L'éponge VertiKlean est une éponge de laboratoire jetable. Elle est fabriquée en matériau de nettoyage Polynit laminé en une mousse d'ester ultra prop...
Référence Produit: (KIMB8441)
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: Provides the comfort of home.
UOM: 1 * 36 ROU
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: Ces rouleaux de papier toilette classique sont de haute qualité.
Référence Produit: (BRDY018556)
Fournisseur: Brady
Description: This cleaning kit for printers includes: Instruction sheet, five cleaning cards soaked in IPA and the material safety data sheet.
UOM: 1 * 1 KIT
Fournisseur: CONTEC
Description: Disposable Premira II Microfibre HighDuster covers reduce fibre shedding and provide effective dry and damp dusting for hard to reach areas. The micro...
Fournisseur: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Description: Distribution d'une main de tampons absorbants en cellulose Ø 45,5 mm. Les tampons absorbants sont idéaux pour absorber les bouillons et les ...
Référence Produit: (KIMB8511)
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: For reliability in busy washrooms that demand consistency, quality and value.
UOM: 1 * 6 ROU
Référence Produit: (CONTMGMP0001)
Fournisseur: CONTEC
Description: These single use microfibre pads feature synthetic construction for the effective removal of both gross contamination and fine particles. Conveniently...
UOM: 1 * 140 Pce
Référence Produit: (KIMB8042)
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: Papier toilette haute qualité adapté aux sanitaires.
UOM: 1 * 36 Pce
Référence Produit: (KIMB8408)
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
Description: Papier toilette de qualité supérieure pour tous les sanitaires.
UOM: 1 * 36 Pce
Référence Produit: (115-0034)
Fournisseur: VWR Collection
Description: These non woven wipes, made from 45% polyester and 55% cellulose, are designed for cleaning laminar flow benches, cleanroom surfaces and general proce...
UOM: 1 * 75 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: These are 100% continuous-filament, double-knit polyester fabric wipes.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Lingettes pour salles propres, sèches, VWR® B'Wipes, B'Wipes, 6000 series, Polyester, blanc, Classe de propreté (salle propre): 1/ISO 3, L×l: 230×230 mm, Empilées, 2×50
Référence Produit: (115-0033)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces lingettes pour salles propres sont fabriquées à partir de cellulose et de polyester.
UOM: 1 * 100 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Elles conviennent au nettoyage des lentilles optiques, telles que les objectifs, les oculaires de microscopes, jumelles, loupes, lunettes mais aussi l...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 430
no targeter for Bottom