Imprimer
VWR®, Électrodes de pH combinées avec sonde de température intégrée
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
662-0080EA 256 EUR
662-0080 662-0083 662-0073 662-0081 662-0076 662-0077 662-0075 662-0078
VWR®, Électrodes de pH combinées avec sonde de température intégrée
Électrodes Électrodes pH
Électrodes de pH avec câble fixe d'un mètre.
  • Three electrodes in one
  • Compatible with most pH meters
  • With protective cap for electrode preservation under optimal conditions
Gamme de pH: 0 - 14
Gamme de température: 0 à 70 °C
Temps de réponse: 90 % <1 seconde.