Imprimer
Votre recherche pour: Analyseurs
35  résultat(s)
SearchResultCount:"35"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Analyseurs d’humidité compacts et résistants, avec un grand écran graphique rétroéclairé à matrice de points; ils mesurent l’humidité des matières pre...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Analyseurs d’humidité dotés d’un grand écran tactile couleur assurant un accès convivial aux applications avancées et aux bases de données internes. L...
Référence Produit: (620-1956)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le RM 10 permet de détecter l’humidité derrière les carreaux de céramique et / ou divers revêtements de murs ou de sols, dans le bois jusqu’à une...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: The LA8080 amino acid analyser by VWR®/Hitachi combines the robustness and quality of Hitachi LC products with the performance of a post-column ninhyd...
Référence Produit: (611-2887)
Fournisseur: Sartorius Balances
Description: Analyseurs d'humidité faciles à utiliser, efficaces et compacts pour garantir des résultats reproductibles et rapides avec une interface utilisateur a...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (611-4357)
Fournisseur: Sartorius Balances
Description: Cet analyseur d’humidité infrarouge est conçu pour une utilisation quotidienne dans le cadre de contrôle de fabrication.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Sartorius Balances
Description: Le MA100 est un modèle précis, flexible et configurable, doté d'un clavier convivial avec des invites logicielles pour d'accéder facilement à tous les...
Référence Produit: (611-2888)
Fournisseur: Sartorius Balances
Description: Dessiccateurs faciles à utiliser, efficaces et compacts pour garantir des résultats reproductibles et rapides avec une interface utilisateur améliorée...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (SIMELI9011)
Fournisseur: Industrial Physics
Description: Tramex is a non-destructive instrument for measuring moisture levels in concrete and sand-cement floors.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: OHAUS
Description: Offrant des résultats précis et reproductibles avec une précision de lecture de 0,1% ou 0,05%.
Référence Produit: (SIMELI0007)
Fournisseur: Industrial Physics
Description: mini LIGNO classic+ is a wood moisture meter that provide four wood groups and 16 single species of wood.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (SIMELI9200)
Fournisseur: Industrial Physics
Description: This meter is a non-destructive moisture meter for concrete. By measuring the electrical impedance, the moisture content of concrete can be determined...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (SIMELI0005)
Fournisseur: Industrial Physics
Description: mini LIGNO smart is a wood moisture meter that offers the freely selectable choice between up to 16 different species of wood or building materials wi...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (SIMELI0006)
Fournisseur: Industrial Physics
Description: The mini LIGNO classic is a wood moisture meter that offers the choice between four different base-wood groups.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Industrial Physics
Description: profi LIGNO are moisture meters specifically designed for wood and building materials such as screed or gypsum.
Fournisseur: Industrial Physics
Description: These hardness tests are pocket instruments for testing the hardness and wear/scratch resistance of materials such as coatings, lacquers, plastics or ...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom