Imprimer
Votre recherche pour: Anénomètres
6  résultat(s)
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: TESTO
Description: Pratiques, petits et simples, ces appareils de mesure de la vitesse de l'air permettent de mesurer la température et la vitesse du vent, ainsi que l'h...
Référence Produit: (TEST0563.0425)
Fournisseur: TESTO
Description: The testo 425 digital hot wire anemometer with App connection is fast, easy and precise companion. All relevant calculations, such as volume flow or ...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: TESTO
Description: These Smart Probes are designed to be used with smartphones and tablets. Users can read the measurements using the testo Smart Probes App installed on...
Fournisseur: TESTO
Description: The compact 100 mm vane anemometer testo 417 is the ideal solution for simple, fast and precise determination of flow velocity and volume flow at air ...
Référence Produit: (620-3311)
Fournisseur: TESTO
Description: L'anémomètre de poche 405 est doté d'un manche télescopique. Il permet des mesures aisées de débit et volume d'air et de la température.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (TEST0563.0416)
Fournisseur: TESTO
Description: The compact 16 mm vane anemometer testo 416 with telescopic probe and App connection, we can carry out flow measurements in the ventilation ducts of a...
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom