Imprimer
Mesure de la biodégradabilité, OxiTop® Control A6/A12 et OxiTop® Control S6/S12
Fournisseur: WTW
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OxiTop®
705-1006EA 10040 EUR
WTWA208222 WTWA208198 WTWA208196
Mesure de la biodégradabilité, OxiTop® Control A6/A12 et OxiTop® Control S6/S12
Biodégradabilité conformément à la norme ISO 9408/DIN EN 29 408/OCDE 301F. La détermination de la biodégradabilité doit être vérifiée avant que de « nouveaux » produits chimiques soient utilisés pour la première fois, non seulement pour des raisons environnementales, mais aussi afin de réduire les charges de mise au rebut. Les échantillons sont préparés conformément aux instructions et les obturateurs sont agités à une température constante pendant 28 jours dans des flacons fermés. Le CO₂ produit est retiré de l'espace de gaz à l'aide d'un absorbeur afin que la pression négative obtenue soit une mesure de la biodégradabilité. L'enregistrement continu des valeurs dans l'OxiTop®-C signifie que les documents requis peuvent être garantis de manière optimale.
  • Les flacons de mesure et adaptateurs peuvent être autoclavés à 121 °C
  • Le contrôleur fonctionne sur une plage de 500 à 1350 hPa
  • La tête clignote pendant 5 secondes lorsqu'elle est en liaison avec l'unité de contrôle
Informations de livraison: les kits de contrôle A6/S6 et A12/S12 se composent des éléments suivants prêts à l'emploi : flacons d'échantillonnage et adaptateurs, plateforme d'agitation (IS 6 Var pour A6) et agitateurs, têtes OxiTop®-C, contrôleur OC110, logiciel Achat OC, avec les accessoires adaptés (armoire thermostatique non incluse).