Mesure de dégradation anaérobie, OxiTop® AN6, AN12, et détermination du biogaz. Les processus de dégradation anaérobie se produisent en l'absence d'oxygène. Afin de pouvoir remplir l'espace de gaz au-delà de l'échantillon avec gaz inerte, le flacon de mesure dispose de raccords latéraux, scellés avec septum. Lorsqu'une dégradation anaérobie a eu lieu, le CO₂ dissous peut être chassé et retiré de l'espace de gaz via un absorbeur de CO₂. La différence de pression obtenue est proportionnelle à la concentration de CO₂ ; la surpression restante est proportionnelle à la concentration en méthane. Le processus de dégradation peut être poursuivi sans difficulté en mode « pression ».
- Le contrôleur fonctionne sur une plage de 500 à 1350 hPa
- La tête clignote pendant 5 secondes lorsqu'elle est en liaison avec l'unité de contrôle
Informations de livraison: les kits AN se composent des éléments suivants prêts à l'emploi : flacons d'échantillonnage et adaptateurs, plateforme d'agitation et agitateurs, têtes OxiTop® Control, contrôleur OC110, logiciel Achat OC, avec les accessoires adaptés (armoire thermostatique non incluse).