Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (30)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
balances-analytiques
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/27/18374027.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
Trier par:
Marques :  VWR Collection
Description:   Gamme économique de balances fiables, hautes performances.
Marques :  VWR Collection
Description:   Balances analytiques de laboratoire avec écran tactile couleur 5 '' offrant des applications avancées et d‘importantes bases de données, pour le pesag...
Marques :  VWR Collection
Description:   Semi-microbalances avec résolution de 0,01 mg et ionisateur intégré qui garantit une préparation précise des échantillons. Les charges statiques ...
Marques :  VWR Collection
Description:   Les semi-microbalances avec résolution de 0,01 mg sont équipées d'une nouvelle cellule électromagnétique intégrée. Tous les modèles sont équipés ...
Marques :  VWR Collection
Description:   Semi-microbalances avec écran tactile couleur 5", offrant des applications avancées et de grandes bases de données pour le pesage professionnel. ...
Marques :  VWR Collection
Description:   Ces semi-microbalances avec écran tactile couleur de 5'' et ionisateur intégré garantissent une préparation précise des échantillons. Les charges stat...
Référence Produit: (611-3328)
Marques :  VWR Collection
Description:   Analytical balances M series features electromagnetic force restoration weighing system, double case structure, ergonomic keypad, external or internal...
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  SARTORIUS BALANCES
Description:   Ces nouvelles balances analytiques d'entrée de gamme ont été spécifiquement conçues pour obtenir des résultats de pesée fiables et efficaces lors de v...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 20
  1  2  3  Suivant