Imprimer
Balance industrielle, série Defender 3000
Fournisseur: Ohaus
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Defender 3000
611-5066EA 620 EUR
611-5066 611-2655 611-2654 611-2653 611-4983 611-2652 611-2651 611-2650
Balance industrielle, série Defender 3000
Balances
La balance industrielle Defender 3000, conçue pour des applications de pesée générale, comporte un plateau en acier inoxydable et une structure peinte en acier, une cellule de pesée en aluminium IP 67 et un support pour colonne en acier peint pour l'indicateur ABS. Les applications logicielles incluent le comptage et cinq unités de pesée, ce qui rend cette balance idéale pour l'expédition et le contrôle.
  • Fonctionnement sur secteur ou batterie rechargeable avec arrêt automatique
  • Indicateur muni d'un écran LCD rétroéclairé
  • Pieds réglables et bulle de niveau
  • Étalonnage externe