Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
balances-mecaniques
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/54/18374054.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"9"
Trier par:
Référence Produit: (611-5365)
Marques :  OHAUS
Description:   Simple 2-pan design with precision engineered beam for years of maintenance-free use in the classroom
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  OHAUS
Description:   Durable triple beam mechanical balances. Ideal for precise weight determination and long-term use.
Marques :  OHAUS
Description:   Plateau amovible en acier inoxydable, châssis et balancier an aluminium. Ces balances, qui offrent une grande précision et un excellent rapport qualit...
Marques :  OHAUS
Description:   Balance, Mechanical, Tare 225G, 1560-SD, Précision affichage: 0,1 g, Gamme de pesée: 2000 g, Plateau de pesée: Ø 152 mm
Référence Produit: (611-5357)
Marques :  OHAUS
Description:   The Triple Beam Pro offers the convenience of a top loading balance while allowing your students to gain the understanding of measurement garnered thr...
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  OHAUS
Description:   Balance, Mechanical, TJ611, Précision affichage: 0,1 g, Gamme de pesée: 610 g, Plateau de pesée: 150 mm
Référence Produit: (611-5196)
Marques :  OHAUS
Description:   The Field Test Scale provides accurate weighing of a wide variety of heavy materials, even under the most adverse conditions. The Field Test Scale is ...
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  OHAUS
Description:   Balance, Mechanical, triple beam, Triple faisceau, 1650-00, Précision affichage: 0,1 g, Gamme de pesée: 610/2610 g, Plateau de pesée: Ø 152 mm
UOM:  1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 9
  1  2  Suivant