Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (73)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Votre recherche pour: "balances-de-precision"
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/65/18374065.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"20"
Trier par:
Marques :  VWR Collection
Description:   Balances électroniques à prix compétitifs pour l'enseignement.
Marques :  VWR Collection
Description:   Balances économiques et résistantes pour l'enseignement et les laboratoires. Cette gamme propose des applications allant du simple pesage au fonctionn...
Marques :  VWR Collection
Description:   Balances électroniques à des prix compétitifs pour une pesée précise (jusqu'à 1 mg) pour des applications dans le secteur de l'éducation.
Marques :  VWR Collection
Description:   LG series precision balances have a database and many embedded advanced features which are ideal for use in laboratory, research departments, formulat...
Marques :  VWR Collection
Description:   Balances de précision de laboratoire avec écran tactile couleur 5", offrant des applications avancées et de grandes bases de données pour le pesage pr...
Marques :  VWR Collection
Description:   The L series precision balances are a synthesis of design with sophisticated software and feature a high-performance load cell for top performance and...
Marques :  SARTORIUS BALANCES
Description:   Les nouvelles balances de précision d'entrée de gamme Entris® ont été spécifiquement conçues pour obtenir des résultats de pesée de routine efficaces ...
Marques :  SARTORIUS BALANCES
Description:   Une balance basique pratique qui intègre la célèbre technologie de pesage Sartorius pour offrir des résultats professionnels fiables. Les applications...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 20
  1  2  3  Suivant