Imprimer
Votre recherche pour: Bains chauffants/réfrigérants
9  résultat(s)
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Description: Les bains à sec/refroidisseurs Grant bio sont compacts, flexibles et faciles d'utilisation : ils conviennent parfaitement pour le chauffage et le...
Référence Produit: (GRANCH3-150EU)
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Description: CH3-150, dry-block thermostat with heating and cooling function, is designed to thermally stabilise materials at a wide range of temperatures. With ch...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (TECN24120-00)
Fournisseur: Cole-Parmer
Description: Keep samples cold, clean, and dry.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (460-0226)
Fournisseur: EPPENDORF
Description: Le bain à sec ThermoStat™ C est idéal pour définir et maintenir avec précision des températures tant positives que négatives grâce à la technologie Pe...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (BOEI115001-2)
Fournisseur: BOEKEL SCIENTIFIC
Description: Boekel scientific's dry block heaters are advanced, configurable and easy-to-use.
UOM: 1 * 1 Pce
New Product
Référence Produit: (BARN88880030)
Fournisseur: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Description: Compact programmable heating/cooling block heater with digital display can be used for all common applications in laboratory. Applications include enz...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: ASYNT
Description: Pour un refroidissement contrôlé de flacons de 25 à 1000 ml sans utiliser de récipients à double paroi. Les unités permettent de contrôler la tem...
Référence Produit: (TECN36620-17)
Fournisseur: Cole-Parmer
Description: Safely maintain biological samples.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (HACHLTV073)
Fournisseur: Hach
Description: Block heater/cooler, Hach®, LT 20, Thermostatic block heater, bench-top, 80 % relative humidity, non-condensing, Plage de température: 10...30 °C
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom