Imprimer
Votre recherche pour: Blocs pour bains
29  résultat(s)
SearchResultCount:"29"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Bain à sec, blocs, VWR®, Mini-bloc sans puits thermométrique, Dimension puits: Ø 11,5 mm, Pour: Tubes de 2,0 ml, Nb de places: 15, Profondeur: 30,5 mm
Fournisseur: VWR Collection
Description: Bain à sec, bloc, VWR®, Bloc simple, combinaison de tubes à essais 6 mm, 12/13 mm, 25 mm, Dimension puits: Ø 8,3 / Ø 13,9 / Ø 26,2 mm, Nb de places: 6/5/3, Profondeur: 48,4/48,4/48,4 mm
Fournisseur: VWR Collection
Description: Bain à sec, bloc, VWR®, Bloc double, plaque pour PCR à 96 puits, Dimension puits: Ø 6,4 mm, Pour: Tubes de 0,2 ml, Nb de places: 83, Profondeur: 15,5 mm
Fournisseur: VWR Collection
Description: Conception à partir d'un bloc solide en aluminium anodisé.
Fournisseur: VWR Collection
Description: Bain à sec, bloc, VWR®, Bloc pour tubes interchangeable, Dimension puits: Ø 17,3 mm, Pour: 9 tubes coniques de 15 ml, Nb de places: 9, Profondeur: 102,1 mm
Fournisseur: VWR Collection
Description: Bain à sec, blocs, VWR®, Bloc en aluminium, Pour: Bloc bains-marie (115×73×38 mm), Nb de places: -
Fournisseur: IKA
Description: Bain à sec, bloc, Bloc double, Pour: 1 microplaque 96 x 0,2 ml (1), Profondeur: 15,5 mm
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Description: Les blocs Grant ont une hauteur de 63 mm pour garantir un contrôle précis des températures pour les applications avec tubes à essai.
Fournisseur: Cole-Parmer
Description: Interchangeable heating blocks offer excellent thermal conductivity.
Référence Produit: (NABE602211388)
Fournisseur: NABERTHERM GMBH
Description: Heating elements for N7 (1 Set).
UOM: 1 * 1 SET
Fournisseur: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Description: Blocks for digital block heater to optimise flexibility and performance.
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Description: Bain à sec, blocs, Grant-bio, Blocs pour TS-DW, Pour: Un plaque à puits profonds Axygen® 96/2200 µl
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Description: Bain à sec, blocs, Grant-bio, Block, interchangeable for 6×Ø 25 mm tubes
Référence Produit: (460-0049)
Fournisseur: Cole-Parmer
Description: Fabriqués en aluminium anodisé, ces blocs disposent d'un trou distinct pour accueillir un thermomètre si nécessaire.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: IKA
Description: Les blocs de réaction permettent d'effectuer des synthèses dans des flacons à fond rond à des températures pouvant atteindre jusqu'à 180 ˚C, évit...
Fournisseur: EPPENDORF
Description: Bain à sec, bloc, SmartBlock™ 5,0 ml, thermobloc pour 8 Tubes® Eppendorf de 5,0 ml
promo
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 29
no targeter for Bottom