Imprimer
Votre recherche pour: Bains à sec numériques
27  résultat(s)
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: Fiabilité, vitesse, précision et compatibilité parfaite avec la gamme des kits Spectroquant® sont les caractéristiques incontestables des thermoréacte...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les chauffages de bloc numériques VWR polyvalents à forte puissance et à température constante sont économiques et compacts. Ces modèles numériques, a...
Waste Reducing
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces mini chauffages de bloc sont idéals pour les applications qui nécessitent des résultats précis et reproductibles. Ces unités de taille personnelle...
Waste Reducing
Référence Produit: (460-0353)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les bains à sec numériques polyvalents, à haute puissance et à température constante VWR® sont économiques et compacts. Ces modèles numériques avec co...
UOM: 1 * 1 Pce
Waste Reducing
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Description: High temperature digital block heaters with single fixed aluminium block. Units feature microprocessor control, digital temperature settings and displ...
Fournisseur: 2MAG
Description: Bain à sec, Digital, Drybath 15-100, prise UE, Nombre de blocs: 1, Plage de température: Max. 200 °C, Puissance de chauffe: 1000 W, l×p×h: 280×430×120 mm, Poids: 20 kg
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Description: Bains à sec numériques compacts parmi un choix de modèles pour 1, 2 ou 4 blocs interchangeables. Les unités sont équipées d'un affichage LED de l...
Référence Produit: (TMAG63825)
Fournisseur: 2MAG
Description: The aluminium alloy block heater is PTFE coated for chemical resistance and easy cleaning. The combined stirring block heater has 8 stirring positions...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (460-0267)
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Description: Bain à sec numérique compact avec bloc circulaire fixe. L'appareil est équipé d'un contrôle numérique, d'un affichage sur deux lignes permettant un ré...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: IKA
Description: Les bains à sec numériques, qui accueillent entre un et quatre blocs d'aluminium, assurent un contrôle précis de la température dans les petits récipi...
Fournisseur: WTW
Description: Thermoreactors for the determination of COD, total nitrogen or total phosphorus, ensure complete digestion of the sample and maintain the necessary hi...
Référence Produit: (LOVI2418940-V)
Fournisseur: Lovibond
Description: The RD 125 thermoreactor can be used for the tube test digestion of highly sensitive and precise COD (150 °C), TOC (120 °C), total chromium (100 °C), ...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (614-0200)
Fournisseur: GERBER FUNKE DR N.
Description: Le RD-8 a été spécialement conçu conjointement avec COKZ (l'autorité néerlandaise de contrôle du lait et des produits laitiers) pour déterminer le tau...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: OHAUS
Description: Designed for applications that require repeatable results and superior temperature stability. These multi-purpose units are ideal for incubation and a...
Référence Produit: (OHAU30392103)
Fournisseur: OHAUS
Description: These digital dry block heaters with heated lid are designed for applications that require repeatable results and superior temperature stability. Thes...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Cole Parmer
Description: Provides precise heating of tubes and microplates.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom