Imprimer
Cuves de transfert de gel pour électrophorèse
Fournisseur: CBS Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
730-0069EA 0 EUR
CBSCEBU-102
Cuves de transfert de gel pour électrophorèse
Adaptée aux procédures de transfert d'ADN de Southern, Western et Northern, cette gamme de cuves de transfert de gel comprend des modèles pouvant accueillir jusqu'à quatre cassettes de gel et peut traiter des cassettes de gel/plaques de verre de 330×160 mm maximum. Toutes les cuves de transfert comportent une base de refroidissement interne en verre pour les traitements à température contrôlée, et un couvercle de sécurité avec câbles d'alimentation.
  • Fils électrodes en platine montés dans des encoches à 2,5 cm de distance sur des panneaux en acrylique pour assurer un transfert par électrophorèse uniforme et faciliter le nettoyage et le démontage.
  • Cassettes constituées de deux panneaux en fibre de verre perforés et sur charnières, et de deux tampons Scotch-Brite® entre lesquels sont placés le gel et la nitrocellulose, ou un autre papier dérivé.
  • Le barreau d'agitation peut être placé sous les cassettes pour permettre la circulation du tampon et l'échange thermique pendant l'électrophorèse.