Cuves d'électrotransfert semi-sec, Owl™ HEP-1 et HEP-3
Appareils de transfert
Ces systèmes plats sont conçus pour un transfert efficace de protéines et d'acides nucléiques sur des membranes. La base comporte une plaque cathode en acier inoxydable et le couvercle, une plaque anode en platine/titane.
Nécessite une quantité minimale de tampon - le tampon contenu dans le papier filtre de transfert est suffisant pour un transfert efficace des molécules
Deux modèles sont disponibles pour le transfert de 4 ou 8 mini gels ou pour une variété de gels plus grands
Les transferts peuvent être terminés en 15 minutes seulement
Conviennent pour les protéines inférieures à 150 kd
New Product
Offre à durée limitée
Les articles signalés ci-dessous sont en promotion
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.