Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Catégories
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Centrifugeuses
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/32/18374032.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"134"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Marques :  VWR Collection
Description:   Cette centrifugeuse personnelle d'une vitesse fixe de 6000 min-1/2000 ×g a été conçue pour des applications nécessitant des force...
Référence Produit: (521-1651)
Marques :  VWR Collection
Description:   Centrifugeuse fiable et facile à utiliser offrant des performances optimales avec des dimensions compactes.
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (521-2853)
Marques :  VWR Collection
Description:   La centrifugeuse CompactStar CS4 est conçue pour séparer les échantillons dans les domaines de la chimie, les sciences de la vie, la recherche cl...
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  VWR Collection
Description:   Les microcentrifugeuses Micro Star 17 et 17R associent puissance, polyvalence et commodité dans un instrument de laboratoire fiable, compact et f...
Marques :  VWR Collection
Description:   Ces centrifugeuses polyvalentes sont conçues pour une large gamme d'applications de routine dans les industries pharmaceutique et biotechnologique, ai...
Référence Produit: (521-1648)
Marques :  VWR Collection
Description:   Le spinner de microplaques PCR propose une centrifugeuse de taille compacte conçue pour la décantation de plaques PCR.
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  VWR Collection
Description:   Ces petites centrifugeuses de paillasse sont dédiées à la recherche et les applications cliniques dans les industries pharmaceutiques et biotechniques...
Marques :  VWR Collection
Description:   Ces centrifugeuses polyvalentes permettent une large gamme d'applications de routine dans les industries pharmaceutique et biotechnologique ainsi que ...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 134
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Suivant 
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS