Imprimer
Enregistreurs de température et d’humidité, TH6
Fournisseur: Dickson
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
620-2504EA 2040 EUR
620-2504
Enregistreurs de température et d’humidité, TH6
Enregistreurs graphiques Enregistreurs
Les enregistreurs de température et d’humidité 6" s’adaptent à une large gamme d’applications. Ils sont pourvus d’un disque logé dans un boîtier carré avec façade transparente. L'enregistrement sur 24 heures ou 7 jours est sélectionnable par l’utilisateur.
  • Réglage des temps, des gammes d'enregistrement et des valeurs de température
  • Échelle de température (°C/°F) réglable par l'utilisateur
  • Boîtier montable sur rails DIN
Informations de livraison: Livrés avec une alimentation AC, une pile de rechange, un indicateur du niveau de la pile, un stylo bleu et rouge et un disque.
* 1 (>2000 et \<–9,9)