Imprimer
Votre recherche pour: Thermostats à circulation
113  résultat(s)
SearchResultCount:"113"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les refroidisseurs à recirculation VWR® conviennent parfaitement aux évaporateurs rotatifs, car ils garantissent des conditions de refroidissement con...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Rozsdamentes acél termosztátok Advanced Programmable vagy Advanced Digital hőmérsékletszabályozóval. Mindkettő könnyen navigálható a nagyméretű, kijel...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Stainless steel circulating baths with choice of Advanced Programmable or Advanced Digital temperature controller. Both are easy to navigate with larg...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces cryostats à circulation représentent un moyen écologique, économe en eau et fiable pour contrôler la température des liquides dans des réservoirs ...
Water Efficient
Fournisseur: VWR Collection
Description: Stainless steel baths with user friendly MX temperature controller plus three control buttons and on-screen prompts. Baths can be used for external cl...
Référence Produit: (462-0205)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le thermostat à immersion MX est convivial avec trois boutons de commande et des invites à l'écran. La commande à glissière pratique permet de régler ...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (473-0031)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Petit thermostat à circulation prenant en charge les applications telles que la décongélation du plasma et les solutions photographiques de mise à tem...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: JULABO GmbH
Description: Puissants et robustes, les bains à circulation de laboratoire CORIO™ fournissent la température exacte, une précision absolue et une large plage de te...
Water Efficient
Fournisseur: JULABO GmbH
Description: CORIO refrigerated/heating circulators distinguish themselves with a great price performance ratio. They are ideal for all standard tasks and routine ...
Fournisseur: JULABO GmbH
Description: Les circulateurs réfrigérés et chauffants de la série MAGIO™ fonctionnent avec une plage de température de travail de –50 à +300 °C et capacité de cha...
Safer Human and Environmental Health
Fournisseur: JULABO GmbH
Description: Des refroidisseurs compacts et ergonomiques, équipés de réservoirs grands volumes en acier inoxydable. Les modèles peuvent être à refroidissement par ...
Energy Efficient
Water Efficient
Fournisseur: JULABO GmbH
Description: The DYNEO™ DD immersion thermostats ensure high-performance in internal and external applications and have a wide range of modern data communication i...
Fournisseur: JULABO GmbH
Description: Les circulateurs réfrigérés DYNEO™ DD sont des unités de refroidissement puissantes adaptées aux applications internes ou externes entre -50 et +200 °...
New Product
Fournisseur: JULABO GmbH
Description: The powerful and robust CORIO™ laboratory circulators provide the exact temperature, absolute precision and a wide working temperature range. The CORI...
Fournisseur: JULABO GmbH
Description: Circulateur, Bath with Detachable Circulator, CORIO™, CD-BT27, Capacité: 20...27 l, Puissance de chauffe: 2 kW, Plage de température: 20...100 °C, Précision de temp.: ±0,03 °C, Bain l×p×h: 300×350×2
Fournisseur: JULABO GmbH
Description: Recirculating coolers can handle virtually any cooling requirements in laboratories or industrial environments efficiently.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 113
no targeter for Bottom