Imprimer
Bains viscosimétriques, bains Visco
Fournisseur: Julabo
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
461-0385EA 4230 EUR
JULA9162331 JULA9162518 JULA9162616
Bains viscosimétriques, bains Visco
Gamme de bains à commande thermostatique, stables, pour les applications nécessitant une détermination visible et précise de la température dans la cuve du bain, particulièrement indiquée avec les viscosimètres capillaires.
  • Transparents pour observer le débit de liquide dans le viscosimètre
  • Stabilité : ±0,01 °C
  • Programmateur avec horloge en temps réel
  • Écran VFD Comfort-Display affichant les valeurs de température réelles et le point de consigne
Les bains Julabo sont équipés d'un serpentin de refroidissement intégré, pour des applications à des températures proches de la température ambiante, alimenté par l'eau du robinet. Pour atteindre des températures autour de 0 °C, voire –40 °C, une unité de réfrigération supplémentaire avec un serpentin de refroidissement spécial est nécessaire.
ME-18V
Le modèle haut de gamme est fourni avec une cuve en acier inoxydable présentant un chauffe-ballons isolé. Les deux fenêtres de 185×245 mm sont constituées de plusieurs couches d'isolation en verre. Peut être utilisé conformément à la norme ASTM D445.