Imprimer
Votre recherche pour: Boîtes lumineuses
5  résultat(s)
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (E90006)
Fournisseur: Biotium
Description: The PMA-Lite™ 2.0 LED photolysis device is a light-weight LED light box specifically designed for optimal photoactivation of samples treated with prop...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (HEAT120661)
Fournisseur: HEATHROW
Description: This small light box saves bench space and can be stored in a drawer.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (733-2003)
Fournisseur: EDVOTEK EUROPE LTD
Description: The Edvotek White Light Box features a spacious 25×25 cm viewing area illuminated by long life LEDs and is housed in a slim aluminium body. It is desi...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (ADLM6031511)
Fournisseur: ADELPHI MANUFACTURING
Description: Designed for use in pharmaceutical and laboratory environments, the Apollo II Liquid Viewer for transparent glass containers provides a simple method ...
UOM: 1 * 1 Pce
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Référence Produit: (ADLM6031301)
Fournisseur: ADELPHI MANUFACTURING
Description: Designed for pharmaceutical and laboratory environments, the Apollo I liquid viewer has a polarised inspection light for the detection of particulate ...
UOM: 1 * 1 Pce
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom