Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Catégories
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
Votre recherche pour:
Colorimètres
38  results were found
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/54/18945054.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"38"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Marques :  Merck
Description:   Un instrument portable conçu pour les mesures « sur site ».
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (1.73630.0001)
Marques :  Merck
Description:   Le Spectroquant® Multy constitue l'instrument idéal pour les utilisateurs qui recherchent une solution peu onéreuse et complète, en matière d'analyse ...
UOM:  1 * 1 Pce
Fin de stock
Marques :  Merck
Description:   The mobile and robust Spectroquant® Move Cl₂/O₃/ClO₂/CyA/pH colorimeter covers 5 key important parameters for disinfection control (mainly Food & Beve...
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  VWR Collection
Description:   Ces colorimètres portables sont conçus pour une analyse précise de l'eau.
Marques :  Lovibond Tintometer
Description:   Optical glass cell 133 mm path length, Pour: Colorimètres spectrophotométriques Lovibond® PFX et PFXi
Marques :  Lovibond Tintometer
Description:   Pour l'étalonnage des liquides jaune clair, transparents tels que les huiles, les produits chimiques, des produits pétrochimiques et de l'eau. En part...
Marques :  Lovibond Tintometer
Description:   Pour un relevé de valeurs cohérentes et précises lors de l'utilisation d'instruments de comparaison Lovibond, il est important d'utiliser une source l...
Marques :  Lovibond Tintometer
Description:   Le comparateur Lovibond® 2000+ est un système de test colorimétrique de l'eau précis et universel. Il s'agit d'un instrument de grande qualité pour un...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 38
  1  2  3  4  5  Suivant