Imprimer
Comparateur colorimétrique, Lovibond® 2000+
Fournisseur: Tintometer
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Lovibond®
LOVI172030EA 1820 EUR
LOVI172030 TINT172170 705-0344 705-0335 705-0343 705-1058 705-0342 705-1057
Comparateur colorimétrique, Lovibond® 2000+
Colorimètres Kits de comparaison
Le comparateur Lovibond® 2000+ est un système de test colorimétrique de l'eau précis et universel. Il s'agit d'un instrument de grande qualité pour une comparaison visuelle de l'intensité de la couleur de l'échantillon avec celle des filtres de verre Lovibond. Il possède un compartiment de format ajustable pour accueillir des cuves avec un trajet optique de 40 mm maximum. Les Nessleriser 2150 et le 2250 ont un trajet optique plus grand pour établir des correspondances entre une colonne d'échantillons dans un cylindre Nessler et les filtres de verre Lovibond®. Ils permettent de mesurer des concentrations trop faibles pour la sensibilité du comparateur 2000+.
  • Le prisme intégré présente les disques standard en verre et l'échantillon coloré dans le même champ de vision, ce qui permet la discrimination et la mise en correspondance des couleurs
  • Le prisme est scellé par ultrasons afin d'éviter la contamination du système optique
  • Chaque disque test est équipé de filtres en verre qui garantissent la stabilité des couleurs, qui ne se décolorent pas et qui peuvent être facilement changées sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir l'appareil de mesure
  • Permet de compenser les échantillons d'eau troubles ou teintés
  • Chaque comparateur est disponible en option lumière naturelle, ou peut être utilisé avec le module d'éclairage Daylight 2000 normalisé ou un module d'éclairage portable