Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (3)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Colorimètres multiparamètres
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/77/18989577.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Marques :  Merck
Description:   Un instrument portable conçu pour les mesures « sur site ».
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (1.73630.0001)
Marques :  Merck
Description:   Le Spectroquant® Multy constitue l'instrument idéal pour les utilisateurs qui recherchent une solution peu onéreuse et complète, en matière d'analyse ...
UOM:  1 * 1 Pce
Fin de stock
Marques :  Merck
Description:   The mobile and robust Spectroquant® Move Cl₂/O₃/ClO₂/CyA/pH colorimeter covers 5 key important parameters for disinfection control (mainly Food & Beve...
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (705-0744)
Marques :  Hach
Description:   Le DR900 est un multiparamètre robuste configuré pour une utilisation immédiate.
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  Hach
Description:   Rugged and reliable wavelength-specific filter photometer.
Référence Produit: (705-0920)
Marques :  Lovibond Tintometer
Description:   The MD 600 is designed for the outdoor professional or on-site visits. It contains more than 120 pre-programmed methods.
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (705-0923)
Marques :  Lovibond Tintometer
Description:   Le MD 610 associe la mobilité d'un photomètre portatif aux caractéristiques d'un photomètre de laboratoire. Cet instrument propose plus de 120 mé...
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (LOVI210000)
Marques :  Lovibond Tintometer
Description:   Le système MultiDirect est un photomètre commandé par microprocesseur doté d'un grand écran graphique et d'un clavier de conception ergonomique. Il es...
UOM:  1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 14
  1  2  Suivant 
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS