Imprimer
Votre recherche pour: Systèmes de digestion
40  résultat(s)
SearchResultCount:"40"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: La gamme de comprimés Kjeldahl s'est élargie: outre les comprimés de 5 g, utilisés comme catalyseurs de digestion, nous vous proposons désormais ...
Fournisseur: Merck
Description: Grains de ponce, ~ 2 - 8 mm
Référence Produit: (1.08030.1000)
Fournisseur: Merck
Description: Se-Cu-Catalyseur de minéralisation selon Wieninger, Contenu: >94% Na₂SO₄; >1,45% CuSO₄; >1,5% Se
UOM: 1 * 1 kg
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Les comprimés Kjeldahl sont des catalyseurs qui favorisent l'étape de digestion de la méthode Kjeldahl pour la détermination de l'azote.
Référence Produit: (330666A)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: This product is not available in all countries. Please check with your local Avantor International office or supplier.
UOM: 1 * 1.000 Tablet
Fournisseur: Bohlender
Description: Dimensionally stable basic vessel and screw cover made of TFM, homogenous, non porous surface.
Référence Produit: (ACRO243920025)
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger), 5 g, Contenu: Na₂SO₄: 4875 mg, Cu(II)SO₄.5H₂O: 75 mg; Se: 50 mg, Ø: 18 - 20 mm
UOM: 1 * 2,5 kg
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Description: Une série de thermoréacteurs destinés à la digestion des échantillons pour un large éventail d'analyses, notamment la DCO, les métaux lourds et les él...
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Description: DK digesters are traditional digesters, consisting of an aluminium heating block that offers excellent thermal homogeneity, heating up to 450 °C, prov...
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Description: Unités de digestion Kjeldahl entièrement automatiques pour l'analyse d'azote et la détermination des protéines et bénéficiant de la technologie TEMS™ ...
Fournisseur: THOMPSON & CAPPER
Description: Réactifs de catalyse Kjeldahl sous la forme pratique de comprimés, avec un large éventail de comprimés pour convenir aux applications générales et spé...
Fournisseur: BUCHI
Description: La digestion des échantillons de protéines avec de l'acide sulfurique et un catalyseur requiert de longues périodes de chauffage. Elle est généralemen...
Référence Produit: (BIBB280MC)
Fournisseur: SciLabware
Description: Convenient assembly of Quickfit® glassware for Kjeldahl digestion (nitrogen determination) and distillation.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: SciLabware
Description: PYREX®, borosilicate glass arsenic determination apparatus designed for the estimation of arsenic and antimony.
Référence Produit: (BEHRB00217639)
Fournisseur: BEHR
Description: In the behrotest® nitrogen station, solvent is evaporated under ambient temperature conditions by using a mild nitrogen flow. A distributor leads the ...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (BEHRB00217638)
Fournisseur: BEHR
Description: La station complète de nettoyage d'échantillon comprend une ampoule de coulée, une colonne de nettoyage avec fritte en verre, des flacons de réduction...
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 40
no targeter for Bottom