Imprimer
Equipement de minéralisation DCO suivant les normes ISO et DIN
Fournisseur: Behr
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BEHRB00218409EA 11640 EUR
BEHRB00218409 705-0030 705-0029 705-0028 705-0027
Equipement de minéralisation DCO suivant les normes ISO et DIN
Systèmes de digestion Systèmes de minéralisation
La détermination de la DCO constitue un paramètre très important dans la mesure des eaux usées. Les stations de travail Behr garantissent une analyse de la DCO strictement conforme aux normes suivantes.
  • ISO 6060
  • DIN 38409 partie 41 (DCO >15 ppm)
  • DIN 38409 partie 43 (procédure DCO abrégée)
  • DIN 38409 partie 44 (DCO 5 - 50 ppm)
Configuration de l'équipement pour la détermination simultanée de la DCO de 6 ou 12 échantillons.
Les systèmes de type 2 comprennent les éléments suivants:
- Régulateur TRS 300 pour le contrôle par microprocesseur du temps et de la température avec programme DCO
- Bloc chauffant de précision CSB/E pour tubes RG2
- Portoir E/B pour tubes à échantillons RG 2 et bain réfrigérant KW/N avec fixation sur portoir
- Tubes pour échantillons RG 2
- Réfrigérant à air LK 1 avec son support LS
Les systèmes de type 3 sont identiques à ceux de type 2 avec en plus:
- Agitateur magnétique mutiposition SM 12/N pouvant recevoir le portoir E 12/B (uniquement avec PB-CSB 12/M)
- Set de 12 barreaux magnétiques MRST 2 et pastilles d'ébullition SIST 100, 100 g
- Set de 12 raccords en PTFE pour rodage 29
- Boîte de transport TS CSB pour porte tubes E/B
- Station de titration manuelle HT 1, comprenant une burette digitale et un agitateur magnétique