Imprimer
Votre recherche pour: Diluteurs
9  résultat(s)
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les dilueurs gravimétriques sont utilisés pour la dilution d'un échantillon avant une analyse microbiologique. Le bras robotique du modèle de 5 kg per...
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les dilueurs gravimétriques sont utilisés pour la dilution d'un échantillon avant une analyse microbiologique.
Référence Produit: (613-1568)
Fournisseur: HAMILTON BONADUZ
Description: Le diluteur à seringue double Microlab® 600 est un instrument de manipulation de liquide semi-automatisé permettant d'effectuer des dilutions de ...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: INTERSCIENCE
Description: DiluFlow® is a gravimetric dilutor for the dilution of the sample before its microbiological analysis.
Fournisseur: INTERSCIENCE
Description: DiluFlow® Elite dilue automatiquement un échantillon solide avec la quantité appropriée de diluant, en l'espace de quelques secondes. La traçab...
Fournisseur: INTERSCIENCE
Description: DiluFlow® Pro automatically dilutes in seconds a solid sample with the appropriate weight of diluent with traceability. With its robotic arm an...
Fournisseur: IUL Instruments SA
Description: Le diluteur Smart Dilutor W automatise et simplifie la dilution gravimétrique précise des échantillons, étape essentielle dans les laboratoires de mic...
Référence Produit: (710-0862)
Fournisseur: IUL Instruments SA
Description: Conçu pour faciliter l'ajout contrôlé de milieux dans un homogénéiseur/sachet d'homogénéisation à l'aide d'une cellule de pesage, le PINCH Dilutor sur...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (GOSSS-DILUTER-1)
Fournisseur: Corning
Description: The Corning® Gosselin™ S-Diluter-1 is an automated food sample diluter suitable for the analysis of a range of sample sizes from 50 to 400 ml.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom