Imprimer
Diluteur volumétrique, Bio Dilutor
Fournisseur: IUL Instruments SA
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
710-0114EA 0 EUR
IULA1310
Diluteur volumétrique, Bio Dilutor
Le Bio Dilutor, qui effectue une dilution stérile volumétrique ou gravimétrique, est principalement utilisé pour les dilutions en série en microbiologie. Il n'est plus nécessaire de remplir préalablement les tubes de 9 ml de solution de dilution. Le modèle Advanced peut mémoriser 9 programmes et assurer une dilution gravimétrique avec une balance de laboratoire au mg.
  • Jeux de tuyaux et seringues entièrement autoclavables
  • Poignée pour les embouts autoclavables
  • Mémoire des programmes pour les différentes applications
  • Dilution gravimétrique avec balance de laboratoire au mg pour les échantillons visqueux
Informations de livraison: Bio Dilutor fourni avec poignées pour embouts, jeu de tuyaux complet avec flacons, seringue de 10 ml et boîete de 60 embouts irradiées aux rayons gamma.