Imprimer
Votre recherche pour: Dispositifs de distillation
16  résultat(s)
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Description: The UDK Series distillers are designed to meet the most challenging demands and requirements for diverse applications, according to international stan...
Référence Produit: (VELPF307A0660)
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Description: Designed to neutralise toxic fumes produced during mineralisation and safeguard lab operators without requiring any connection to tap water.
UOM: 1 * 1 Pce
New Product
Référence Produit: (709-0140)
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Description: Système de distillation et de titrage UDK 169 conçu pour une détermination de l'azote et des protéines selon la méthode Kjeldahl (TKN) dans ...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: BUCHI
Description: Système modulaire, évolutif, pour l'épuration des vapeurs dangereuses des processus de distillation et de digestion. Le système est proposé en plusieu...
Fournisseur: BEHR
Description: Distillation apparatus for determining the alcohol content and the volatile acids in wine and other alcoholic drinks.
Référence Produit: (BUCH113751700)
Fournisseur: BUCHI
Description: KjelMaster K-375 provides solutions designed for convenient nitrogen and protein analysis.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (WITG2.530.000)
Fournisseur: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Description: Kjeldahl distillation unit made of borosilicate glass.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: BEHR
Description: behr steam distillation units are not just high performance units and reliable partners in your daily laboratory routine. An essential factor in the d...
Fournisseur: BEHR
Description: The behrotest® WE 5 Five-in-a-line multiple steam generator provides the simultaneously rapid and gentle distillation of up to five samples. The disch...
Fournisseur: GERHARDT
Description: Systèm de distillation, Kjeldahl, Manuel, KI 9/16, Places: 6, Capacité ballon: 50 ml
Fournisseur: GERHARDT
Description: Les VAPODEST® 400 et 450 sont conçus avec des fonctionnalités étendues pour un fonctionnement facile et confortable de l'analyse Kjeldahl.
Fournisseur: GERHARDT
Description: Appareil à deux niveaux pour six minéralisations et six distillations.
Fournisseur: SELECTA
Description: Une gamme d'unités de distillation compactes pour l'azote total et l'analyse des protéines selon la méthode Kjeldahl, avec des réservoirs pour le H2O ...
Référence Produit: (705-0857)
Fournisseur: GERHARDT
Description: Système de distillation, Kjeldahl, VAPODEST® 200
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (705-0858)
Fournisseur: GERHARDT
Description: VAPODEST® 300 est un instrument de distillation à la vapeur d'eau rapide pour la distillation Kjeldahl. Tous les composants en verre impliqués da...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (705-0488)
Fournisseur: GERHARDT
Description: Pour éliminer les vapeurs des analyses Kjeldahl, d'acide perchlorique ou d'autres gaz toxiques.
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom