Imprimer
Votre recherche pour: Lyophilisateurs
6  résultat(s)
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: LABCONCO
Description: FreeZone® console freeze dryers with or without stoppering tray dryers are designed for lyophilising moderate to large loads and stoppering vials or s...
Safer Human and Environmental Health
Sustainable Materials
Sustainable Packaging
Fournisseur: LABCONCO
Description: FreeZone® bench top freeze dryers are designed for lyophilising light to moderate sample loads. The compact design is ideal for laboratories with limi...
Safer Human and Environmental Health
Sustainable Materials
Sustainable Packaging
Fournisseur: LABCONCO
Description: Conçus pour répondre aux besoins de lyophilisation des laboratoires de recherche. Des collecteurs pouvant atteindre −50 °C sont disponibles avec ...
Référence Produit: (LBCP780701030)
Fournisseur: LABCONCO
Description: These FreeZone® small tray dryers provide precise control and program flexibility for consistent performance and are designed for lyophilising small t...
UOM: 1 * 1 Pce
Safer Human and Environmental Health
Sustainable Materials
Sustainable Packaging
Référence Produit: (LBCP7522700)
Fournisseur: LABCONCO
Description: Benchtop freeze drying system, type 304 stainless steel with 12 ports, -75 °C. Ideal for the laboratory with occasional lyophilisation requirements, t...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (535-0412)
Fournisseur: LABCONCO
Description: The FreeZone® Triad™ freeze drying system is an all inclusive bench top lyophiliser for 4 samples on the left side and stoppering tray dryer processin...
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom