Conductimètres
Référence Produit:
(663-0234)
Marques :
VWR Collection
Description:
Conforme aux BPL, cet instrument convivial et portable est doté d'un boîtier solide conforme IP 67 ainsi que d'une sortie USB étanche pour p...
UOM:
1 * 1 SET
Marques :
VWR Collection
Description:
Ces deux appareils de mesure portables sont conçus pour des applications différentes : CO 300 mesure la conductivité, la salinité, TDS et la...
Marques :
VWR Collection
Description:
Ces instruments de mesure portables précis mesurent simultanément la conductivité, la conductance spécifique, la salinité, la matière dissoute totale ...
Référence Produit:
(663-0160)
Marques :
VWR Collection
Description:
Conductimètre, VWR®, CO 30, Portable, Conductivité: 0 - 1990 µS/cm, TDS: 0 - 10 ppt, 0...+100 °C, 8 piles LR44, IP 67
UOM:
1 * 1 Pce
Référence Produit:
(663-0233)
Marques :
VWR Collection
Description:
Cet instrument convivial avec un porte-électrode articulé et un boîtier IP 43 offre une haute résolution et fiabilité pour des mesures préci...
UOM:
1 * 1 SET
Référence Produit:
(663-0221)
Marques :
VWR Collection
Description:
This device is designed for the measurement of conductivity, resistivity, salinity and TDS in liquids − using a permanently connected electrode (measu...
UOM:
1 * 1 Pce
Marques :
WTW
Description:
Appareils de mesure portables étanches, conçus pour une utilisation illimitée en extérieur.
Marques :
WTW
Description:
Conductimètres avec technologie de mesure avancée qui rendent les mesures pratiques et fiables.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'
![]()
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'
![]()
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
|
|||||||||