Imprimer
Votre recherche pour: pH-mètres et multi-paramètres
112  résultat(s)
SearchResultCount:"112"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (662-2283)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ce dispositif de mesure portatif comporte une conception ergonomique, un boîtier anti-poussière et résistant à l'eau, conformément à la norme IP ...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces appareils de mesure numériques combinent six paramètres en un seul instrument : pH, mV, température, conductivité, oxygène dissous et turbidi...
Référence Produit: (662-2380)
Fournisseur: VWR Collection
Description: The user friendly instrument is distinguished by a large a 127 mm colour graphic touch screen. The meter can be used for accurate measurements of pH, ...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (662-1659)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Conforme aux BPL, cet instrument convivial et portable est doté d'un boîtier solide de protection IP 67, ainsi que d'une sortie USB étanche ...
UOM: 1 * 1 SET
Référence Produit: (665-0480)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ce testeur est un instrument de type stylo pratique pour mesurer les paramètres de qualité de l'eau suivants : pH, conductivité, TDS, salinité et...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Convivial grâce à son porte-électrode articulé et son boîtier IP 43, cet instrument offre une haute résolution et une grande fiabilité, perm...
Référence Produit: (662-1658)
Fournisseur: VWR Collection
Description: This user friendly instrument, with articulated electrode stand and IP 43-rated housing, provides high resolution and accuracy for precise multi-...
UOM: 1 * 1 SET
Fournisseur: VWR Collection
Description: Cet instrument convivial et portable avec boîtier IP 67 solide offre une résolution et une précision élevées pour des mesures de pH, de mV, ...
Fournisseur: VWR Collection
Description: These economical, robust and waterproof pH meters are supplied in complete, ready to use kits that incorporate a robust carry case, electrode and temp...
promo
Référence Produit: (662-2351)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces pH-mètres économiques, robustes et étanches sont fournis en kits complets, prêts à l'emploi, composés d'une mallette de transport robuste, d'une é...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (665-0561)
Fournisseur: VWR Collection
Description: User friendly instrument distinguished by a large a 12,7 cm colour graphic touch screen. Can be used for accurate measurements of pH, mV, Redox potent...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Cet instrument convivial, avec un porte-électrode articulé et un boîtier IP 43 offre une haute résolution et fiabilité pour des mesures mult...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Instruments simples et compacts conçus pour délivrer des résultats rapides et précis dans un format de type stylo économique. Idéaux pour l'agricultur...
promo
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces appareils de mesure numériques combinent six paramètres en un seul instrument : pH, mV, température, conductivité, oxygène dissous et turbidi...
Fournisseur: WTW
Description: Multi 3320 Cet appareil de mesure avancé dispose de deux entrées pour la mesure simultanée du pH et de la conductivité, ou du pH et de l'oxygène disso...
Fournisseur: WTW
Description: Ce multimètre portable et compact permet de mesurer le pH, la conductivité et l'oxygène dissous avec des capteurs numériques intelligents (IDS). Il di...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 112
no targeter for Bottom