Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (5)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Votre recherche pour: "generateurs-d-electrophorese"
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/83/18945183.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"16"
Trier par:
Marques :  Expedeon
Description:   [EN]MINI POWER SUPPLY + TIMER 1 * 1 Pce
Référence Produit: (732-1695)
Marques :  HOEFER ELECTROPHORESIS
Description:   L'alimentation polyvalente PS300B est conçue pour la plupart des techniques d'électrophorèse.
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  CONSORT
Description:   Une gamme complète d'alimentations pour applications d'électrophorèse, y compris le séquençage de l'ADN, la focalisation iso-électrique, horizontal et...
Référence Produit: (732-2381)
Marques :  HOEFER ELECTROPHORESIS
Description:   L'alimentation PS600 de milieu de gamme est conçue pour les techniques d'électrophorèse et de transfert, notamment les applications grand format et à ...
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  GE Healthcare - Life Sciences
Description:   EPS power supplies cover a wide range of electrophoresis and blotting applications. Designed for performance, EPS power supplies can be relied on for ...
Référence Produit: (732-1693)
Marques :  HOEFER ELECTROPHORESIS
Description:   L'alimentation PS200HC 200 V à courant élevé est idéale pour les applications de transfert par électrophorèse à grande échelle et pour les électr...
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (OWLAEC200XL2)
Marques :  OWL SCIENTIFIC
Description:   Idéal pour l'ADN, l'ARN, l'électrophorèse des protéines et l'électrotransfert, le générateur Owl™ EC-200XL2 comporte une fonction de mémoire hors-tens...
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (720-2855)
Marques :  OWL SCIENTIFIC
Description:   Idéal pour l'ADN, l'ARN et l'électrophorèse des protéines, le générateur Owl™ EC-300XL2 comporte une fonction de mémoire hors-tension, qui conserve le...
UOM:  1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 16
  1  2  Suivant