Imprimer
Votre recherche pour: Systèmes d'électrophorèse
105  résultat(s)
SearchResultCount:"105"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Conçus pour une utilisation facile et en toute sécurité, les systèmes d’électrophorèse horizontale shiroGEL et leurs accessoires sont conçus pour rési...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le système JustCast est un système flexible et rapide permettant de couler simultanément plusieurs « mini » gels compatibles PerfectBlue™, s...
Référence Produit: (700-0880)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Plus large que le Maxi S Plus, le modèle Maxi M peut contenir jusqu’à 168 échantillons, tout en restant compact.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le plus grand de la série, le Twin L peut contenir des gels de 20×20 cm pour séparer simultanément jusqu’à 50 échantillons, ce qui en fait le système ...
Référence Produit: (700-0912)
Fournisseur: VWR Collection
Description: The Maxi ExW 'Revolution' offers built-in buffer recirculation- without the need for pumps or additional tubing. The Maxi ExW 'Revolution' offers the ...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: La Twin ExW S extra large, pour les gels 20×10 cm, est idéale pour les séparations analytiques rapides ou pour la séparation de grands échan...
Référence Produit: (700-0003)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le système Mini Gel II est un système d’électrophorèse complet, qui comprend tous les composants nécessaires au coulage et au traitement de cuves...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (700-0814)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Capable de traiter rapidement jusqu’à 160 échantillons, la Midi S est une cuve d’électrophorèse compacte, mais très efficace. La polyvalence...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (700-0292)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le mini-système vertical PAGE shiroGEL est modulaire, permettant ainsi de réaliser les applications PAGE et d'électrotransfert dans la même cuve, simp...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (700-0909)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Basé sur le modèle Maxi M, le Maxi M « Revolution » propose un système de circulation à tampon intégré, alimenté par les électrodes du systè...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Pour les gels de 16×14 cm, le Twin M est un système polyvalent pour les applications SDS PAGE, en plus de l’électrophorèse non dénaturante de pro...
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR® Real Time electrophoresis systems have revolutionised DNA electrophoresis. it is no longer necessary to remove a gel from a tank, place it onto a...
Fournisseur: VWR Collection
Description: La cuve PerfectBlue Twin S est conçue pour la séparation rapide de mini gels 10×10 cm types. Grâce à sa petite taille et sa capacité de sépa...
Référence Produit: (700-0777)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Capable de traiter des gels de 12×14 cm, la plus grande cuve de la gamme « Mini » offre toujours la possibilité d’un coulage direct du ...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le shiroGEL vertical 20 offre une flexibilité d’application et se distingue par la facilité de coulage et d’installation du gel, ne nécessitant que qu...
Référence Produit: (700-0758)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le système d’électrophorèse PerfectBlue Mini M est d'une taille très pratique pour un large éventail d’utilisations de routine. Ce système est fourni ...
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 105
no targeter for Bottom