Imprimer
Votre recherche pour: Cuves d'électrophorèse verticale
16  résultat(s)
SearchResultCount:"16"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (700-0292)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le mini-système vertical PAGE shiroGEL est modulaire, permettant ainsi de réaliser les applications PAGE et d'électrotransfert dans la même cuve, simp...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Pour les gels de 16×14 cm, le Twin M est un système polyvalent pour les applications SDS PAGE, en plus de l’électrophorèse non dénaturante de pro...
Fournisseur: VWR Collection
Description: La cuve PerfectBlue Twin S est conçue pour la séparation rapide de mini gels 10×10 cm types. Grâce à sa petite taille et sa capacité de sépa...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le shiroGEL vertical 20 offre une flexibilité d’application et se distingue par la facilité de coulage et d’installation du gel, ne nécessitant que qu...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le plus grand de la série, le Twin L peut contenir des gels de 20×20 cm pour séparer simultanément jusqu’à 50 échantillons, ce qui en fait le système ...
Fournisseur: VWR Collection
Description: La Twin ExW S extra large, pour les gels 20×10 cm, est idéale pour les séparations analytiques rapides ou pour la séparation de grands échan...
Référence Produit: (730-0311)
Fournisseur: OWL SCIENTIFIC
Description: The Owl™ P81 is a compact, single sided vertical electrophoresis system designed for economical, quick protein runs.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: OWL SCIENTIFIC
Description: The Owl™ P9DS dual gel system is designed for quick and easy casting and running of one or two gels on the same device. When used with the available c...
Référence Produit: (732-1923)
Fournisseur: HOEFER ELECTROPHORESIS
Description: Vertical gel electrophoresis system
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (720-2856)
Fournisseur: OWL SCIENTIFIC
Description: Vertical gel electrophoresis system, Dual gel vertical gel electrophoresis, Dual gel, uncooled, Owl P82, 100×80 - 100 mm
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (80-6418-77)
Fournisseur: Cytiva
Description: La conception modulaire simple de la cuve d'électrophorèse verticale miniVE regroupe toutes les petites sections de l'électrophorèse et du buvardage d...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (SG50)
Fournisseur: Cytiva
Description: The SG series gradient formers are designed for producing linear gradients of aqueous solutions.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (80-6479-57)
Fournisseur: Cytiva
Description: Pour obtenir des résultats d'électrophorèse reproductibles exceptionnels, il est essentiel de contrôler la température. Des gels dont le refroidisseme...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (732-1427)
Fournisseur: EDVOTEK EUROPE LTD
Description: Conçu pour la séparation des protéines sur gels de polyacrylamide, le système MV10 est équipé d'une cassette pour gels 9×19 cm et supporte la plu...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (APEL420000)
Fournisseur: APELEX
Description: Vertical gel electrophoresis system, Vertical gel electrophoresis, complete, Vertical, H-Vertigel 2, 200×200 mm, Capacité: 2 gels
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (APEL400000)
Fournisseur: APELEX
Description: Vertical gel electrophoresis system, Mini vertical gel electrophoresis, Vertical, Mini Vertigel 2, 100×100 mm, Capacité: 2 gels
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 16
no targeter for Bottom