Imprimer
Electroporateurs, Multiporator®
Fournisseur: Eppendorf
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Multiporator®
732-6003EA 0 EUR
732-6003 EPPE4308031.000 700-1284 732-0114
Electroporateurs, Multiporator®
Systèmes d'électroporation Électroporateurs
Le Multiporator® est conçu pour l'électroporation de cellules eucaryotes. Le domaine d'application englobe la transfection de lignées cellulaires animales et humaines, de cellules souches embryonnaires, de cellules primaires, d'ovocytes et de cellules végétales.
  • Compact et transportable
  • Utilisation aisée grâce à l'écran convivial et clair
  • Tension et constante de temps directement programmables
  • Chambre pour cuvette intégrée pour une plus grande sécurité
  • Saisie documentaire des données par
  • imprimante ou ordinateur PC
Des tampons d'électroporation conçus spécialement sont soumis à des tests de mycoplasmes et sont stériles, apyrogènes et exempts d'endotoxine.