Les électrodes de type pied à coulisse sont réutilisables et ce, pour un grand nombre d'applications in vivo telles que l'administration de médicaments et l'expression des gènes. Les électrodes de pied à coulisse se composent d'un pied à coulisse et d'une paire d'électrodes en plaques.
- Les plaques d'électrodes peuvent être réglées au moyen de la vis montée sur le pied à coulisse
- Les électrodes enserrent la zone tissulaire cible après l'injection de la molécule concernée et des impulsions d'électroporation sont délivrées à l'aide d'un générateur BTX
- Le champ électrique introduit par les électrodes de type pied à coulisse provoque la formation de pores transitoires dans les cellules de tissus, ce qui permet l'absorption des molécules dans les cellules
Deux modèles sont disponibles. Le pied à coulisse de 1 cm et les plaques d'électrodes en laiton sont utilisés pour les petits animaux. Les pieds à coulisse plus grands sont fournis avec deux paires de plaques d'électrodes en acier inoxydable 1,5×1,5 cm ou 2×2 cm, et sont utilisés pour les grandes surfaces.
Generator compatibility: ECM® 830, ECM® 2001
Voltage range: 0 - 500 V (depending on electrode gap).
Plage de longueurs d'impulsion : 10 µs à 99 ms (plusieurs impulsions possibles)
Espace entre les électrodes : 0,1 à 13 cm.