Imprimer
Votre recherche pour: Extracteurs automatiques
8  résultat(s)
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (GILI26150006)
Fournisseur: GILSON LCMS
Description: This compact ASPEC® system combines positive pressure solid phase extraction (SPE) with small footprint and precise liquid handling for reliable autom...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (GILI2614010)
Fournisseur: GILSON LCMS
Description: This ASPEC® system for positive pressure solid phase extraction (SPE) automation maximises throughput by processing up to four samples in parallel. Wi...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (VELPF30520204)
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Description: Afin de procéder à une analyse fiable des fibres naturelles, l'échantillon doit présenter une faible teneur en matières grasses (\<1%). Pour les échan...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Description: A fully automated and cloud enabled solvent extractor capable of a high sample throughput, offering state-of-the-art technology for a fast, precise an...
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Description: Le SER 148/3 et le SER 148/6 peuvent être utilisés pour séparer une substance ou un groupe d'éléments (par exemple, de la graisse) d'échantillons soli...
Fournisseur: SELECTA
Description: Les deux unités DET-GRAS N sont des équipements d'extraction automatisée de solvants en deux étapes de type Soxhlet utilisés dans le cadre de la ...
Fournisseur: GERHARDT
Description: Les systèmes SOXTHERM® sont des équipements d'extraction automatiques et entièrement programmables pour la détermination des graisses dans les denrées...
Référence Produit: (BEHRB00218451)
Fournisseur: BEHR
Description: These extractors can be used to separate a substance or a group of elements from samples according to the Randall technique. It features lever assembl...
UOM: 1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom