Imprimer
Congélateurs verticaux biomédicaux, PHCbi
Fournisseur: PHC Corporation
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PHCbi
471-1026EA 5620 EUR
471-1026 472-0116 471-0699 471-0990 471-1097 SANYMDF-U5412H-PE
Congélateurs verticaux biomédicaux, PHCbi
Congélateurs Congélateurs de laboratoire/universels
Ces congélateurs biomédicaux offrent une fiabilité et des performances exceptionnelles pour les applications de stockage et de recherche. Dans le domaine médical, ils permettent un stockage efficace des approvisionnements sanguins et des vaccins, ainsi que des échantillons destinés à un but diagnostique. Dans le domaine industriel, ils sont idéaux pour des tests anciens et dles tests thermiques sur les composants électroniques, les dispositifs de précision et les résines composites. Plage de température: −20 à −35 °C (modèle MDF-U443 : jusqu'à −40 °C).
  • Alarmes visuelle et sonore en cas de températures élevées et basses et de panne d'alimentation
  • Contrôle par microprocesseur avec affichage numérique de la température
  • Sauvegarde des paramètres dans une mémoire non volatile
  • Porte verrouillable
  • Auto-diagnostic
Quatre roulettes et deux pieds réglables