Imprimer
Votre recherche pour: Hottes à flux laminaire
12  résultat(s)
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: AURA HZ est une hotte à flux laminaire horizontale de classe 100, pour la protection des produits contre la contamination externe et la contamina...
Fournisseur: LABCONCO
Description: Purifier Vertical Clean Benches direct HEPA-filtered air downward over the work area to provide ISO Class 5 (formerly Class 100) conditions and protec...
Fournisseur: LABCONCO
Description: Clean benches provide product protection from environmental contaminants for applications requiring a particulate-free work area, including plant tiss...
Fournisseur: LABCONCO
Description: These PuriCare Open Access Transfer Station offer utmost efficiency for cage changing operations. Open access on two sides provides ample workspace fo...
Sustainable Materials
Fournisseur: CleanAir by Baker
Description: The CrossFlow series is a high quality crossflow cabinet range for handling non-hazardous materials that require a clean working environment. The ergo...
Fournisseur: Thermo Scientific
Description: Les hottes ECO Heraguard™ sont idéales pour les applications de laboratoire où l'échantillon doit être protégé. Grâce aux moteurs c.c., les hottes ECO...
Fournisseur: Azbil Telstar Technologies
Description: Aeolus V Serie est une gamme de hottes à flux laminaire vertical de haute qualité pour la manipulation de matériaux non dangereux qui nécessitent un e...
Référence Produit: (TELR1923477)
Fournisseur: Azbil Telstar Technologies
Description: Cette enceinte à flux laminaire vertical est idéale pour la manipulation de substances et d'échantillons biologiques non dangereux, lorsque la stérili...
UOM: 1 * 1 Pce
New Product
Fournisseur: Azbil Telstar Technologies
Description: La série Aeolus H est une gamme de hottes à flux laminaire horizontales de haute qualité pour la manipulation de matériaux non dangereux qui nécessite...
Référence Produit: (EUCLLV30500)
Fournisseur: EUROCLONE S.P.A.
Description: Aura Mini™ Cabinets are compact down-flow cabinets, provide an ultimate cleanliness Class 100 work area where the highest safety for the products is a...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: LABCONCO
Description: It offers a choice to protect materials that do not generate harmful aerosols or vapors. Its been designed with 99,99% efficient HEPA filter, the air ...
Fournisseur: CleanAir by Baker
Description: CleanAir by Baker DLF series is a high quality vertical laminar flow workbench range for handling non-hazardous materials that require a clean working...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom