Imprimer
Votre recherche pour: Mobilier
308  résultat(s)
SearchResultCount:"308"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Étagère, Reinforced stainless steel wire shelf, with slides set, 1030×560 mm, max.shelf workload: 100 kg, Pour: Incubateur réfrigéré IL 750CR Premium
Fournisseur: VWR Collection
Description: Étagère, Étagère surélevée en acier inoxydable, Pour: VWB2 12
Référence Produit: (611-2549)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les microbalances et les balances analytiques à haute performance doivent être utilisées dans un environnement présentant un minimum de vibrations, af...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (390-0735)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Incubateur, Étagère en acier inoxydable, Pour: INCU-Line® IL 150R/250R Premium
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Étagère, Tablette en fil d'acier inoxydable, avec jeu de glissières, 790×470 mm, max. charge de travail en rayon : 25 kg, Pour: Incubateur réfrigéré IL 400CR Premium
Fournisseur: VWR Collection
Description: Granit poli. Quatre pieds absorbants amortissent la transmission des vibrations extérieures à cette plaque, ce qui la rend adaptée non seulement aux p...
Fournisseur: Metro International
Description: Les rayonnages MetroMax i™ offrent une durabilité à vie : solidité de l'acier et garantie à vie contre la rouille et la corrosion. Les tapis d'ét...
Fournisseur: Metro International
Description: Parfait pour les applications impliquant des déversements. Fournit une barrière entre le sol et le contenu de l'étagère inférieure pour empêcher la co...
Fournisseur: asecos
Description: Pour un stockage sûr et agréé des substances dangereuses corrosives non inflammables dans les salles de travail.
Fournisseur: Sartorius Balances
Description: Les microbalances et les balances analytiques hautes performances doivent être placées dans un environnement présentant des vibrations d'interférence ...
Fournisseur: KOETTERMANN
Description: Made of epoxy powder coated steel, with one shelf.
Fournisseur: asecos
Description: Safe and proper storage of non-flammable chemicals and toxic substances in working areas.
Fournisseur: Metro International
Description: Simple à configurer à l'aide d'un système de verrouillage par clip - aucun outil nécessaire.
promo
Fournisseur: asecos
Description: Armoires sous paillasse avec tiroirs ou portes battantes. Résistance au feu : 90 minutes
Fournisseur: asecos
Description: Armoires de sécurité ignifugées, type 90 (résistant au feu durant 90 minutes).
Fournisseur: asecos
Description: Fireproof safety cabinets, classified type 90 (fire resistant up to 90 minutes), safe, durable, robust and convenient.
Two in one: storage of fla...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 308
no targeter for Bottom