Imprimer
Votre recherche pour: Étagères
VWR propose des étagères métalliques de stockage. Plusieurs configurations sont disponibles: Simples, doubles, avec surface grillagée ou pleine, avec une possibilité d'extension pour une surface de rayonnage accrue. <br />Des accessoires sont disponibles, notamment des porte-étiquettes, des lampes et tableaux de travail. Qu'elles soient sur pieds ou murales, les étagères sont toutes dotées d'éléments de fixation fiables et robustes. Ces étagères sont ajustables et offrent un maximum de protection dans des environnements corrosifs, de surcroît la construction en acier inoxydable est idéale pour le nettoyage.
VWR propose des étagères métalliques de stockage. Plusieurs configurations sont disponibles: Simples, doubles, avec surface grillagée ou pleine, avec une possibilité d'extension pour une surface de rayonnage accrue.
Des accessoires sont disponibles, notamment des porte-étiquettes, des lampes et tableaux de travail. Qu'elles soient sur pieds ou murales, les étagères sont toutes dotées d'éléments de fixation fiables et robustes. Ces étagères sont ajustables et offrent un maximum de protection dans des environnements corrosifs, de surcroît la construction en acier inoxydable est idéale pour le nettoyage.
77  résultat(s)
SearchResultCount:"77"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Étagère, Étagère surélevée en acier inoxydable, Pour: VWB2 26
Fournisseur: VWR Collection
Description: Étagère, Tablette en fil d'acier inoxydable, avec jeu de glissières, 790×470 mm, max. charge de travail en rayon : 25 kg, Pour: Incubateur réfrigéré IL 400CR Premium
Fournisseur: VWR Collection
Description: Étagère, Reinforced stainless steel wire shelf, with slides set, 1030×560 mm, max. shelf workload: 100 kg, Pour: Incubateur réfrigéré IL 400CR Premium
Référence Produit: (390-0735)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Incubateur, Étagère en acier inoxydable, Pour: INCU-Line® IL 150R/250R Premium
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Metro International
Description: Les rayonnages MetroMax i™ offrent une durabilité à vie : solidité de l'acier et garantie à vie contre la rouille et la corrosion. Les tapis d'ét...
Fournisseur: Metro International
Description: Simple à configurer à l'aide d'un système de verrouillage par clip - aucun outil nécessaire.
promo
Fournisseur: Metro International
Description: Fournissant une unité d'étagères complète dans une seule boîte, les étagères Convenience Pak™ sont l'alternative facile à commander par rapport aux co...
Fournisseur: MEMMERT
Description: Étagère, Étagère perforée en acier inoxydable, Pour: IF110plus
Fournisseur: Metro International
Description: Système modulaire d'étagères flexible et résistant. Grâce à un mécanisme de verrouillage spécial, les grilles peuvent être réglées verticalement en qu...
Fournisseur: Metro International
Description: Conçues pour fonctionner avec l'intégralité du système d'étagères et d'accessoires Super Erecta®, ces clayettes métalliques Super Adjustable ont un sy...
Référence Produit: (METO1242C)
Fournisseur: Metro International
Description: Chrome plated wire shelves is an easy-to-assemble system that puts space to work practically anywhere.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (METOLT30WS)
Fournisseur: Metro International
Description: Stainless steel wire shelf mount on 3 sided frame with use of clips.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Metro International
Description: The open wire design of these heavy-gauge shelves minimizes dust accumulation and allows a free circulation of air, greater visibility of stored items...
Fournisseur: Metro International
Description: These Super Adjustable 2™ Starter and Add-On units save time and money by eliminating adjacent posts and replacing them with 'S' hooks. This system of...
Fournisseur: Metro International
Description: MetroMax Q® grid shelves feature removable polymer shelf mats with epoxy coated frames, a more durable and cleanable alternative to traditional epoxy ...
Fournisseur: Metro International
Description: For stationary or mobile installations, ledges prevent items from protruding or falling from shelves.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 77
no targeter for Bottom