Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
Votre recherche pour:
Paillasses
18  results were found
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/00/31/18990031.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Marques :  BIGNEAT LTD.
Description:   Work Bench, Mobile bench MT 800 for UV sterilisation cabinets or PCR workstations: box section construction, epoxy coated, with foot rest bar, with levelling/height adjustable feet - 800 mm wide
Marques :  EQUIP LABO
Description:   Ossature:
Piétements métalliques 30x30 mm, protégés par une résine en époxy blanc cuite au four, munis de vérins de réglage de mise à niv...
Marques :  EQUIP LABO
Description:   Paillasses humides nues:
Composition:
1 cache-fluides
2 piétements métalliques
1 plan de travail humide
1 bandeau de ...
Marques :  EQUIP LABO
Description:   Composition:
1 plan de travail
1 piètement d'angle à relier à 2 paillasses standard
Marques :  EQUIP LABO
Description:   Composition:
Plan de travail en stratifiés bords droits
Ossature mécano-soudée 40×40 mm
4 roulettes (Ø 80 mm), dont 2 à freins
Marques :  EQUIP LABO
Description:   Work bench, Habillage pour piètement 600 mm
Marques :  EQUIP LABO
Description:   1 meuble fixe sous cuve avec une finition identique à celle des meubles mobiles
1 plan de travail laverie
1 siphon
1 bandeau de façade ...
Marques :  EQUIP LABO
Description:   Composition:
1 dosseret
1 tablette
2 supports de tablette
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 18
  1  2  3  Suivant