Imprimer
Votre recherche pour: Filtres à gaz
58  résultat(s)
SearchResultCount:"58"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Référence Produit: (23988.)
Fournisseur: Merck
Description: This economy water vapor trap is designed for moisture removal for compressed air service to pneumatically-controlled devices.
UOM: 1 * 1 Un.
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Recommandé pour les gaz inertes et réactifs, ces filtres présentent une excellente compatibilité avec toutes les classes de gaz de fabrication de semi...
Fournisseur: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Description: Filtre de rechange pour Filtair®, MH4, Pour: —
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Ces filtres sont compatibles avec les gaz haute pureté ainsi que les applications générales relatives à l'azote et CDA. Disponibles avec des niveaux d...
promo
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: GateKeeper® GPU gas purifiers were designed to improve purity consistency, lifetime and final purity. Leveraging its expertise in material science, En...
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Recommandés pour les gaz inertes et réactifs, ces filtres offrent une excellente compatibilité avec toutes les classes de gaz de fabrication de semi-c...
promo
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: GateKeeper® GPU gas purifiers were designed to improve purity consistency, lifetime and final purity. Leveraging its expertise in material science, En...
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: La membrane filtrante en nickel brevetée de ces filtres à gaz en ligne offre une résistance supérieure à la corrosion et une excellente compatibilité ...
Fournisseur: SGE Analytical Science
Description: A high-capacity gas purifying system that can remove a combination of oxygen, moisture and hydrocarbons, (greater than C4) from inert gases and hydrog...
Fournisseur: SGE Analytical Science
Description: SPure™ HC filter cartridge replacement, 400 ml, stainless steel quick connect
Fournisseur: SGE Analytical Science
Description: The ZPure™ H₂O/HC filter removes moisture and hydrocarbons from dry air or inert gases. The co-free moisture indicator signals breakthrough when it ch...
Fournisseur: SGE Analytical Science
Description: Pure gas is a crictical requirement in gas chromatography, spectroscopy, optics, lithography and numerous other applications in manufacturing and labo...
Fournisseur: SGE Analytical Science
Description: The ZPure™ H₂O 'High Sensitivity Moisture Indicating' Filter is used for applications requiring high efficiency moisture removal. The high sensitivity...
Fournisseur: SGE Analytical Science
Description: The ZPure™ H₂O filter removes moisture to low ppb levels. The Co-free moisture indicator signals breakthrough when it changes from green to blue.
Fournisseur: SGE Analytical Science
Description: The ZPure CO₂ filter removes carbon dioxide from inert gases, He, Ar, N₂, H₂, and clean dry air (CDA) to low ppb levels.
Fournisseur: SGE Analytical Science
Description: The ZPure™ line of filters remove a wide range of contaminants to trace levels.
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 58
no targeter for Bottom