Imprimer
Votre recherche pour: Lave-verres
19  résultat(s)
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: MIELE
Description: Le PG 8504 est une unité sur pied avec couvercle et boîtier extérieur en acier inoxydable. Il relève de nombreux défis en matière de nettoyage da...
Fournisseur: MIELE
Description: Les laveurs/désinfecteurs Miele représentent une solution professionnelle pour la verrerie de laboratoire destinée aux analyses. Cette approche est pa...
Fournisseur: MIELE
Description: The PLW 8616 laboratory washer can accommodate 216 laboratory flasks, 588 vials, or 294 pipettes. The large glassware washer is flexible and simple to...
Fournisseur: MIELE
Description: Lave-verrerie, APH 303 Câble de rallonge 3 m, pour la rallonge du câble de raccordement type 1 et 2, Ø 2,5×125 mm, L×P×H: Ø 2.5×125 mm
Fournisseur: MIELE
Description: The PLW 7111 SlimLine laboratory washers offer a comprehensive and systematic solution for analytically pure reprocessing of laboratory glassware.
Fournisseur: MIELE
Description: Armoire DOS G 7896 : pour 1 à 4 modules DOS avec conteneurs.
Référence Produit: (141-0593)
Fournisseur: MIELE
Description: Ces laveurs-désinfecteurs avec séchage intégré et tiroir ont été conçues pour le traitement d'instruments cliniques et opératoires, ainsi que pour le ...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: MIELE
Description: Miele PG 8593 laboratory glasswasher represents a professional solution for laboratory glassware for analytical experiments. This approach is particul...
Fournisseur: MIELE
Description: Les laveurs-désinfecteurs Miele représentent une solution professionnelle pour la verrerie de laboratoire destinée aux analyses. Cette approche e...
Fournisseur: MIELE
Description: The PLW 8617 large laboratory glasswasher can accommodate 216 laboratory flasks, 588 vials, or 294 pipettes. The large glasswasher is flexible and sim...
Fournisseur: MIELE
Description: The PLW 6111 SlimLine laboratory washer offer a comprehensive and systematic solution to the reprocessing of laboratory glassware for analytical exper...
Fournisseur: MIELE
Description: Le laveur de laboratoire PLW 6011 SlimLine offre une solution complète et systématique au retraitement de la verrerie de laboratoire pour les expérien...
Fournisseur: MIELE
Description: The PLW 8615 large laboratory glasswasher can accommodate 216 laboratory flasks, 588 vials, or 294 pipettes. The large glasswasher is flexible and sim...
Fournisseur: SMEG S.P.A.
Description: Lave-verrerie, Lave-verrerie, Professional Line, GW3060SC, avec pompes péristaltiques pour détergent, neutralisant et condensateur de vapeur, Nbre de niveaux de lavage: 1 - 2, Raccordements eau: Branchements à l'eau froide, l'eau chaude et l'eau déminéralisée, Alimentation: 400 V, 50 Hz (triphasé), Niveau de bruit: max. 50 dB (A), L×P×H: 600×640×850 mm, Chambre l×p×h: 520×515×545 mm, Poids: 76 kg
Fournisseur: SMEG S.P.A.
Description: La gamme de machines de lavage et de désinfection professionnelles Smeg est fabriquée pour des projets spécifiques utilisant des matériaux et des comp...
Référence Produit: (SMEGGW4090P)
Fournisseur: SMEG S.P.A.
Description: Display: 128×64 pixel.
UOM: 1 * 1 Pce
New Product
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom