Imprimer
LiChroTest®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
909-0008EA 384 EUR
909-0008 909-0007 909-0005 909-0009 909-0004 909-0002
LiChroTest®, Supelco®
Étalons Étalons de chromatographie gazeuse
Afin de faciliter cette qualification instrumentale, Merck Millipore et Avantor ont développé les produits LiChroTest®. Grâce à un gain de temps substantiel, les qualifications  opérationnelles ou des performances peuvent être réalisées en routine, en utilisant des méthodes standardisées.
Avant de commencer une série d'analyses, vous devez d'abord vérifier si votre système HPLC répond à vos exigences. Ces procédures de « Qualification Opérationnelles » (OQ) et de « Qualification des Performances » (PQ),  permettent de contrôler la conformité des différents modules, ainsi que du système dans son ensemble par rapport à leurs spécifications, grâce à la réalisation de vraies applications en relation avec les impératifs  du laboratoire.