Imprimer
Systèmes de dérivation post-colonne, Pinnacle
Fournisseur: Pinnacle
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
903-0080EA 0 EUR
903-0080 903-0081
Systèmes de dérivation post-colonne, Pinnacle
Systèmes de chromatographie Systèmes de dérivation
Optimisé pour l'analyse des acides aminés, carbamates, mycotoxines, antibiotiques et bien d'autres applications. La technique de la dérivation post-colonne accroît la sensibilité et/ou la sélectivité de la méthode chromatographie HPLC dans le cadre de nombreuses applications.
  • La programmation du gradient de température du four à colonne améliore la séparation et la durée de cycle
  • Pompe seringue électronique pour un flux continu régulier
  • Pompe d'une seule pièce en céramique
  • Clapets électroniques
  • Cartouche réacteur aisément remplaçable
  • Four à colonne  utilisant la circulation d'air pour un meilleur chauffage et refroidissement
Logiciel PCX control permettant un contrôle précis de l'ajout du réactif.